Ammoniummetavanadat ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11091.30 11091.A1
11091.30EA 127 EUR
11091.30 11091.A1
Ammoniummetavanadat ≥99% (Metall-Basis)
Ammonium metavanadate
Purity: 99% CAS No.: 7803-55-6 Molecular Formula: NH4VO3 Formula Weight: 116.98 Physical Form: Powder Density: 2.33 Melting Point: 200° dec. Merck Reference: 14,568 UN No.: 2859 MDL No.: MFCD00011430
Formel: NH₄VO₃
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,33
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN-Nummer: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,568