Ammoniumhydrogensulfat ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a. analytical reagent
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammonium bisulphate
09848-1KG
09848-25KG
09848-1KGEA
93.53
EUR
09848-1KG
HONC09848-25KG
Ammoniumhydrogensulfat ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a. analytical reagent
Ammonium hydrogen sulphate
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel:
H₅NO₄S Molekulargewicht: 115.11 g/mol Siedepunkt: 350 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 121…145 °C Dichte: 1.790 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051073 CAS-Nummer: 7803-63-6 EINECS: 232-265-5 UN-Nummer: 2506 ADR: 8 II Merck Index: 12,00526 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Potassium (K) | Max. 500 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 50 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |