Ammoniumhydrogensulfat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Ammonium bisulphate
5485.1 5485.3
ROTH5485.1EA 63.2 EUR
ROTH5485.1 ROTH5485.3
Ammoniumhydrogensulfat
Ammonium hydrogen sulphate
Formel: H₅NO₄S
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138.85 °C
Dichte: 1.787 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00051073
CAS-Nummer: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN-Nummer: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526