Ammoniumhydrogensulfat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammonium bisulphate
14485.14 14485.22 14485.36
14485.14EA 51.1 EUR
14485.14 14485.22 14485.36
Ammoniumhydrogensulfat ≥99,9% (Metall-Basis)
Ammonium hydrogen sulphate
Purity: 99.9% CAS No.: 7803-63-6 Molecular Formula: NH4HSO4 Formula Weight: 115.10 Physical Form: Lump Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2506 MDL No.: MFCD00051073
Formel: H₅NO₄S
Molekulargewicht: 115.11 g/mol
Siedepunkt: 350
Schmelzpunkt: 146.9 °C
Dichte: 1.787 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051073
CAS-Nummer: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN-Nummer: 2506
ADR: 8 II
Merck Index: 12,00526