Ammoniumhexafluorophosphat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
202320250 202321000 202320050 202325000
ACRO202320250EA 108 EUR
ACRO202320250 ACRO202321000 ACRO202320050 ACRO202325000
Ammoniumhexafluorophosphat 99%, rein
Ammonium hexafluorophosphate
Formel: H₄F₆NP
Schmelzpunkt: 198 °C (dec.)
Dichte: 2.18 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064642
CAS-Nummer: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00557
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Elemental Analysis ≥98.5 %