Triphenylphosphinoxid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB08974.1 BTB08974.10 BTB08974EE
MAYBBTB08974.1EA 0 EUR
MAYBBTB08974.1 MAYBBTB08974.10 MAYBBTB08974EE
Triphenylphosphinoxid
Triphenylphosphine oxide
Formel: C₁₈H₁₅OP
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
MDL Number: MFCD00002080
CAS-Nummer: 791-28-6
EINECS: 212-338-8