Tetraethylammoniumhexafluorophosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetraethylammoniumhexafluorophosphate
16256.09 16256.18
16256.09EA 119 EUR
16256.09 16256.18
Tetraethylammoniumhexafluorophosphat ≥98%
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 429-07-2 Molecular Formula: (C2H5)4NPF6 Formula Weight: 275.23 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00043179
Formel: C₈H₂₀F₆NP
Molekulargewicht: 275.22 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043179
CAS-Nummer: 429-07-2
EINECS: 207-056-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III