Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
281026-5G 281026-100G 281026-25G
SIAL281026-5GEA 32.9 EUR
SIAL281026-5G SIAL281026-100G SIAL281026-25G
Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Formel: C₁₆H₃₆F₆NP
MDL Number: MFCD00011748
CAS-Nummer: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,III