Tetrabutylammoniumcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
358665-1G 358665-5G
SIAL358665-1GEA 62.3 EUR
SIAL358665-1G SIAL358665-5G
Tetrabutylammoniumcyanid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium cyanide
Formel: C₁₇H₃₆N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10442-39-4
EINECS: 233-926-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II