Tetrahexylammoniumperchlorat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
30830.06 30830.14 30830.22
30830.06EA 46.3 EUR
30830.06 30830.14 30830.22
Tetrahexylammoniumperchlorat
Tetrahexylammonium perchlorate
CAS No.: 4656-81-9 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NClO4 Formula Weight: 454.13 Physical Form: Crystalline UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043185
Formel: C₂₄H₅₂ClNO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043185
CAS-Nummer: 4656-81-9
EINECS: 225-095-8
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,II