Tetrabutylammoniumperchlorat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetra-n-butylammonium perchlorate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86893-10G 86893-50G
86893-10GEA 77.1 EUR
86893-10G 86893-50G
Tetrabutylammoniumperchlorat, Supelco®
Tetrabutylammonium perchlorate
Formel: C₁₆H₃₆ClNO₄
Molekulargewicht: 341.92 g/mol
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00038722
CAS-Nummer: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN-Nummer: 1481
ADR: 5.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86b14fe3ee2b3c9af25ca4c33f750c215f04938&vid=991ec1e3bd016ca01df035622e05e9a49b6846a7&prid=web&clid=SAPDAM