Tetrabutylammoniumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
86885-100G 86885-25G
SIAL86885-100GEA 243 EUR
SIAL86885-100G SIAL86885-25G
Tetrabutylammoniumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium perchlorate
Formel: C₁₆H₃₆ClNO₄
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00038722
CAS-Nummer: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN-Nummer: 1481
ADR: 5.1,II