Tetrabutylammoniumperchlorat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
30801.14
30801.22
30801.88
30801.14EA
125
EUR
30801.14
30801.22
30801.88
Tetrabutylammoniumperchlorat ≥99%
Tetrabutylammonium perchlorate
Purity: 99+%
CAS No.: 1923-70-2
Molecular Formula: C16H36ClNO4
Formula Weight: 341.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 210-217°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00038722
Formel:
C₁₆H₃₆ClNO₄ Schmelzpunkt: 210…217 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038722 CAS-Nummer: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN-Nummer: 1481 ADR: 5.1,II |