Dodecyltrimethylammoniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
409320250
409321000
ACRO409320250EA
101
EUR
ACRO409320250
ACRO409321000
Dodecyltrimethylammoniumchlorid 98%
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel:
C₁₅H₃₄ClN Schmelzpunkt: 237 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041974 CAS-Nummer: 112-00-5 EINECS: 203-927-0 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Solubility | (10 % in water) Clear |
Color of solution | ≤100 APHA (10 % in water) |