Tetradecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
87210-100G
87210-500G
SIAL87210-100GEA
70.9
EUR
SIAL87210-100G
SIAL87210-500G
Tetradecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Formel:
C₁₇H₃₈BrN Schmelzpunkt: 245…250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011770 CAS-Nummer: 1119-97-7 EINECS: 214-291-9 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,06419 |