Dodecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D5047-100G D5047-25G D5047-5G
SIALD5047-100GEA 1850 EUR
SIALD5047-100G SIALD5047-25G SIALD5047-5G
Dodecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formel: C₁₅H₃₄BrN
Molekulargewicht: 308.35 g/mol
Schmelzpunkt: 264…266 °C
MDL Number: MFCD00011767
CAS-Nummer: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3