Dodecyltrimethylammoniumbromid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
A10761.09
A10761.18
A10761.30
A10761.09EA
53.1
EUR
A10761.09
A10761.18
A10761.30
Dodecyltrimethylammoniumbromid ≥99%
Dodecyltrimethylammonium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 1119-94-4
Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Formula Weight: 308.35
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3597463
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011767
Formel:
C₁₅H₃₄BrN Molekulargewicht: 308.35 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011767 CAS-Nummer: 1119-94-4 EINECS: 214-290-3 ADR: 9 III |