1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
287997-1G 287997-5G
SIAL287997-1GEA 52 EUR
SIAL287997-1G SIAL287997-5G
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentan
Formel: C₂₉H₃₀P₂
Siedepunkt: 230 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
MDL Number: MFCD00003052
CAS-Nummer: 27721-02-4