1,3-Bis(diphenylphosphino)propan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

262048-1G 262048-25G 262048-5G
SIAL262048-1GEA 31.1 EUR
SIAL262048-1G SIAL262048-25G SIAL262048-5G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Formel: C₂₇H₂₆P₂
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003050
CAS-Nummer: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR