1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
376728-1G 376728-5G
SIAL376728-1GEA 27.2 EUR
SIAL376728-1G SIAL376728-5G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Formel: C₂₆H₂₄P₂
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003047
CAS-Nummer: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2