Antimon(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637173-100G
637173-25G
SIAL637173-100GEA
153
EUR
SIAL637173-100G
SIAL637173-25G
Antimon(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)oxid
Formel:
O₃Sb₂ Siedepunkt: 1425 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 654 °C Dichte: 5,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011214 CAS-Nummer: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN-Nummer: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00717 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...