Antimon(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202649-10G 202649-50G
SIAL202649-10GEA 130 EUR
SIAL202649-10G SIAL202649-50G
Antimon(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)oxid
Formel: O₃Sb₂
Siedepunkt: 1425 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 654 °C
Dichte: 5,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011214
CAS-Nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN-Nummer: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00717