tert-Butylchlordimethylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
Purity: 97%
CAS No.: 18162-48-6
Molecular Formula: C6H15ClSi
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 22°(72°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 505999
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00000501
Formel:
C₆H₁₅ClSi Molekulargewicht: 150.72 g/mol Siedepunkt: 124…126 °C Schmelzpunkt: 86…89 °C Dichte: 0.81 Flammpunkt: 22 °C (72 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000501 CAS-Nummer: 18162-48-6 EINECS: 242-042-4 ADR: 4.1 II |