Seesand

Lieferant: Roth Carl

8441.1 8441.2
ROTH8441.1EA 57.2 EUR
ROTH8441.1 ROTH8441.2
Seesand
Seesand
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR