Diindiumtrisulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diindium tris(sulphate), Indium(III) sulphate, Indium (III) sulphate
57151-10G 57151-50G
SIAL57151-10GEA 191 EUR
SIAL57151-10G SIAL57151-50G
Diindiumtrisulfat, Sigma-Aldrich®
Diindiumtrisulfat
Formel: O₁₂In₂S₃
Schmelzpunkt: 585 °C
Dichte: 3.438 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011059
CAS-Nummer: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Merck Index: 13,04978