Aluminiumsulfat Hydrat 98,0-102% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminum(III) sulphate xhydrate
36294.30
36294.A1
36294.30EA
52.9
EUR
36294.30
36294.A1
Aluminiumsulfat Hydrat 98,0-102% ACS
Aluminiumsulfat Hydrat
Purity: 98.0-102%
CAS No.: 17927-65-0
Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x≈14-18)
Formula Weight: 342.15(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.61
pH: 3.5
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00149136
Formel:
Al₂(SO₄)₃·xH₂O Dichte: 1.61 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149136 CAS-Nummer: 17927-65-0 EINECS: 233-135-0 Merck Index: 14,366 |