Aluminiumsulfid 99+% (Metall-Basis), Stücke
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dialluminium trisulphide, Aluminum sulphide
12851.06
12851.14
12851.06EA
268
EUR
12851.06
12851.14
Aluminiumsulfid 99+% (Metall-Basis), Stücke
Aluminium sulphide
Purity: 99+%
CAS No.: 1302-81-4
Molecular Formula: Al2S3
Formula Weight: 150.16
Physical Form: 0.64cm (0.25in) & down pieces
Density: 2.02
Appearance: Pale gray
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1100°
Merck Reference: 14,367
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014162
Formel:
Al₂S₃ Siedepunkt: 1500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1100 °C Dichte: 2.02 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014162 CAS-Nummer: 1302-81-4 EINECS: 215-109-0 UN-Nummer: 3134 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,367 |