Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Indium trioxide, Diindium trioxide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

632317-25G 632317-5G
SIAL632317-25GEA 365 EUR
SIAL632317-25G SIAL632317-5G
Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)oxid
Formel: In₂O₃
Molekulargewicht: 277.64 g/mol
Schmelzpunkt: 715.05
Dichte: 7.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011060
CAS-Nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR