Indium(I)iodid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.998%
CAS No.: 13966-94-4
Molecular Formula: InI
Formula Weight: 241.72
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
MDL No.: MFCD00135543
Formel:
InI Siedepunkt: 711 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 351 °C Dichte: 5,32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00135543 CAS-Nummer: 13966-94-4 EINECS: 237-746-3 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III |