Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
467634-100G 467634-25G
SIAL467634-100GEA 315 EUR
SIAL467634-100G SIAL467634-25G
Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Bariumtitanat
Formel: BaO₃Ti
Schmelzpunkt: 1625 °C
Dichte: 5.67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003447
CAS-Nummer: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01029