Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
208108-2KG
208108-500G
SIAL208108-2KGEA
195
EUR
SIAL208108-2KG
SIAL208108-500G
Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Bariumtitanat
Formel:
BaO₃Ti Schmelzpunkt: 1625 °C Dichte: 5.67 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003447 CAS-Nummer: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN-Nummer: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01029 |