Bariumtitanat ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
45083.14
45083.06
45083.14EA
450
EUR
45083.14
45083.06
Bariumtitanat ≥99,95% (Metall-Basis)
Bariumtitanat
Purity: 99.95%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form: 3-6mm Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1000
MDL No.: MFCD00003447
Formel:
BaO₃Ti Schmelzpunkt: 1620 °C Dichte: 5.67 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003447 CAS-Nummer: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN-Nummer: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1000 |