Cäsiumorthovanadat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
39211.09
39211.18
39211.09EA
146
EUR
39211.09
39211.18
Cäsiumorthovanadat ≥99,9% (Metall-Basis)
Cesium orthovanadate
Purity: 99.9%
CAS No.: 34283-69-7
Molecular Formula: Cs3VO4
Formula Weight: 513.65
Physical Form: -100 Mesh Powder
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00210609
Formel:
Cs₃O₄V Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210609 CAS-Nummer: 34283-69-7 EINECS: 251-916-4 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III |