di-Natriumhydrogenphosphat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
T876.1
T876.2
T876.3
ROTHT876.1EA
38.7
EUR
ROTHT876.1
ROTHT876.2
ROTHT876.3
di-Natriumhydrogenphosphat
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel:
Na₂HPO₄ Schmelzpunkt: 250 °C Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS-Nummer: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH-Nummer: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |