Lithiumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Lithium hexafluorophosphate(V)
M-Clarity™ quality level = MQ100
201146-25G 201146-5G
SIAL201146-25GEA 191 EUR
SIAL201146-25G SIAL201146-5G
Lithiumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lithium hexafluorophosphate
Formel: F₆LiP
Dichte: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011096
CAS-Nummer: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,I