Lithiumhexafluorophosphat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
191260250
191260050
191261000
ACRO191260250EA
143
EUR
ACRO191260250
ACRO191260050
ACRO191261000
Lithiumhexafluorophosphat 98%, rein
Formel:
F₆LiP Dichte: ~ 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011096 CAS-Nummer: 21324-40-3 EINECS: 244-334-7 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥97.5 % (ex Li) |