Lithiumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
634565-100G
634565-10G
SIAL634565-100GEA
382
EUR
SIAL634565-100G
SIAL634565-10G
Lithiumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Lithium perchlorate
Formel:
ClLiO₄ Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 236…237 °C Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011079 CAS-Nummer: 7791-03-9 EINECS: 232-237-2 UN-Nummer: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,05561 |