Handschuhe für die Lebensmittelverarbeitung, HyFlex® 74-500
Lieferant: Ansell
74-500/9 74-500/10 74-500/7 74-500/8 74-500/11 74-500/6
ANSE74-500/9EA 264 EUR
ANSE74-500/9 ANSE74-500/10 ANSE74-500/7 ANSE74-500/8 ANSE74-500/11 ANSE74-500/6
Handschuhe für die Lebensmittelverarbeitung, HyFlex® 74-500
Handschuhe
INTERCEPT-Technologie bietet höchsten Schnittschutz der Stufe F im gesamten Handschuh und am Bündchen; auch nach wiederholtem Waschen.
  • Hergestellt aus Fiberglas, Edelstahl, HPPE, Polyester und Polyamid
  • Beidhändig tragbar
  • Verlängertes Bündchen erweitert den Schnittschutz bis zum Handgelenk
  • Hochbeständiges Design behält Größe und Schutz auch nach wiederholtem Waschen
  • Vorgewaschen; behält Schutz, Komfort und Passform auch nach wiederholtem Waschen
Empfohlene Anwendungen: Milchverarbeitung, Obst-, Gemüse- und Geflügelverarbeitung
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X4XF); Kat. II
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Verpackung: 12 Stück pro Polybeutel.