Industriehandschuhe, HyFlex® 11-738
Lieferant: Ansell
11-738/11 11-738/8 11-738/10 11-738/9 11-738/6 11-738/7
ANSE11-738/11EA 339 EUR
ANSE11-738/11 ANSE11-738/8 ANSE11-738/10 ANSE11-738/9 ANSE11-738/6 ANSE11-738/7
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-738
Handschuhe
Diese robusten Handschuhe bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus INTERCEPT Technology®-Garn, Nylon, Lycra® und Glasfaser.
  • Ultrastarke Fasern bieten extreme Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Grate
  • Verstärkte Daumenbeuge für erhöhten Schutz und längere Nutzungsdauer
  • INTERCEPT-Schnittschutztechnologie für extremen Schnittschutz
  • Hergestellt aus wasserbasiertem Polyurethan für verbesserten Komfort und Fingerfertigkeit
  • Silikon- und lösungsmittelfrei
FORTIX™-Technologie für längere Produktlebensdauer und erhöhten Schutz mit bis zu 12x mehr Haltbarkeit im Bereich der Daumenbeuge im Vergleich zu äquivalenten unverstärkten Handschuhen.
Empfohlene Anwendungen: Handhabung scharfkantiger Gegenstände, Vormontage, Schneiden kleiner trockener oder leicht geölter Teile und Wartung; Handhabung von Glasscheiben, scharfkantigen Gegenständen; Handhabung von Metallplatten, Schneiden trockener, lackierter oder verzinkter Teile.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42C); Kat. II
Oeko-Tex® 100-zertifiziert
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.