4-Aminoantipyrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
33528-100G-R 33528-25G-R
SIAL33528-100G-REA 97.6 EUR
SIAL33528-100G-R SIAL33528-25G-R
4-Aminoantipyrin, Sigma-Aldrich®
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Molekulargewicht: 203.24 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596