4-Aminoantipyrin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
103150250 103151000 103155000 103150025
ACRO103150250EA 35.4 EUR
ACRO103150250 ACRO103151000 ACRO103155000 ACRO103150025
4-Aminoantipyrin 98%
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Schmelzpunkt: 105,5…110 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
Loss on drying ≤1.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)