1-(3,4-Xylyl)piperazin
Lieferant: Thermo Scientific
AC13696.1 AC13696.10
MAYBAC13696.1EA 0 EUR
MAYBAC13696.1 MAYBAC13696.10
1-(3,4-Xylyl)piperazin
1-(3,4-Xylyl)piperazin
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Siedepunkt: 135 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 62 °C
MDL Number: MFCD00023129
CAS-Nummer: 1014-05-7
EINECS: 213-798-2
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,II