1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B20252.09 B20252.18
B20252.09EA 45.4 EUR
B20252.09 B20252.18
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin ≥98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin
Purity: 98% CAS No.: 1011-17-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 10646 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00190246
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…127 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190246
CAS-Nummer: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,III