PIPES Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) disodium salt, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid disodium salt, PIPES-Na2, 1,4-Piperazinediethanesulphonic acid disodium salt, Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P3768-100G
P3768-1KG
P3768-250G
P3768-25G
P3768-500G
SIALP3768-100GEA
273
EUR
SIALP3768-100G
SIALP3768-1KG
SIALP3768-250G
SIALP3768-25G
SIALP3768-500G
PIPES Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
PIPES Dinatriumsalz
Formel:
C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂ Molekulargewicht: 346.34 g/mol |
MDL Number:
MFCD00064349 CAS-Nummer: 76836-02-7 EINECS: 278-562-3 |