PIPES Dikaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) dipotassium salt, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid dipotassium salt, PIPES-K2, Dipotassium piperazine-1,4-diethanesulphonate, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid dipotassium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P7643-100G P7643-1KG P7643-25G P7643-500G
SIALP7643-100GEA 217 EUR
SIALP7643-100G SIALP7643-1KG SIALP7643-25G SIALP7643-500G
PIPES Dikaliumsalz, Sigma-Aldrich®
PIPES Dikaliumsalz
Formel: C₈H₁₆N₂O₆S₂K₂
Molekulargewicht: 378.55 g/mol
CAS-Nummer: 108321-27-3