PIPES Sesquinatriumsalz
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid sesquisodium salt, Sesquisodium piperazine-1,4-diethanesulphonate, Sodium 1,1'-(piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonate 1-(4-(1-sulphoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate(3:2), PIPES-Na1,5, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) sesquisodium salt
5583.2 5583.1
ROTH5583.2EA 0 EUR
ROTH5583.2 ROTH5583.1
PIPES Sesquinatriumsalz
PIPES Sesquinatriumsalz
Formel: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Molekulargewicht: 670.69 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066393
CAS-Nummer: 100037-69-2