PIPES
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
37406078-500G
37406078-100G
MOLE37406078-500GEA
269
EUR
MOLE37406078-500G
MOLE37406078-100G
PIPES
PIPES
Formel:
C₈H₁₈N₂O₆S₂ Molekulargewicht: 302.37 g/mol Siedepunkt: 499 Schmelzpunkt: 300 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006159 CAS-Nummer: 5625-37-6 EINECS: 227-057-6 Merck Index: 12,07633 |