PIPES
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
52755-1 52755-2
BMOL52755-1EA 0 EUR
BMOL52755-1 BMOL52755-2
PIPES
PIPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Molekulargewicht: 302.37 g/mol
Siedepunkt: 499
Schmelzpunkt: 300
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006159
CAS-Nummer: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM