PIPES ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
A16090.14 A16090.22 A16090.36
A16090.14EA 39 EUR
A16090.14 A16090.22 A16090.36
PIPES ≥98%
PIPES
Purity: 98% CAS No.: 5625-37-6 Molecular Formula: C8H18N2O6S2 Formula Weight: 302.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 817713 Merck Reference: 14,7479 MDL No.: MFCD00006159
Formel: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Molekulargewicht: 302.37 g/mol
Siedepunkt: 499
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006159
CAS-Nummer: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM