PIPES 98.5+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
172610250
172611000
172610025
172615000
ACRO172610250EA
38.7
EUR
ACRO172610250
ACRO172611000
ACRO172610025
ACRO172615000
PIPES 98.5+% für die Biochemie
PIPES
Formel:
C₈H₁₈N₂O₆S₂ Molekulargewicht: 302.37 g/mol Siedepunkt: 499 Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006159 CAS-Nummer: 5625-37-6 EINECS: 227-057-6 Merck Index: 12,07633 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.04 |
Titration with NaOH | ≥98.50 % |
Iron (Fe) | ≤15 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |